A2951
Monoclonal Anti-Alkaline Phosphatase, Human Placental antibody produced in mouse
clone 8B6, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Alkaline Phosphatase, Human Placental, Anti-Phosphatase, Alkaline, Human Placental, PLAP
513,00 €
About This Item
513,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8B6, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:4,000 using human placenta
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable using whole cells
radioimmunoassay: suitable using radio-immunolocalization of xenografts of human cell lines expressing PLAP in nude mice2
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALPP(250)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- radio-immunolocalization
- western blot
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable