Principaux documents
A2793
Sigma-Aldrich
Arg-Arg-Arg-Glu-Glu-Glu-Thr-Glu-Glu-Glu
lyophilized powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C52H87N19O24
Poids moléculaire :
1362.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H87N19O24/c1-23(72)39(48(93)69-30(11-17-36(79)80)45(90)67-29(10-16-35(77)78)46(91)70-32(49(94)95)13-19-38(83)84)71-47(92)31(12-18-37(81)82)68-44(89)28(9-15-34(75)76)66-43(88)27(8-14-33(73)74)65-42(87)26(7-4-22-62-52(58)59)64-41(86)25(6-3-21-61-51(56)57)63-40(85)24(53)5-2-20-60-50(54)55/h23-32,39,72H,2-22,53H2,1H3,(H,63,85)(H,64,86)(H,65,87)(H,66,88)(H,67,90)(H,68,89)(H,69,93)(H,70,91)(H,71,92)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,94,95)(H4,54,55,60)(H4,56,57,61)(H4,58,59,62)/t23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,39+/m1/s1
Clé InChI
FYEPIIASCNUBEH-MJBCRNAASA-N
Amino Acid Sequence
Arg-Arg-Arg-Glu-Glu-Glu-Thr-Glu-Glu-Glu
Actions biochimiques/physiologiques
Specific substrate for casein kinase II.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable