A1362
Agomelatine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]-acetamide, S-20098
79,70 €
About This Item
79,70 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >50 mg/mL
Auteur
Servier
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2cccc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
YJYPHIXNFHFHND-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR2C(3358) , MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Application
- to study its effects on adult neurogenesis and hippocampus apoptosis using the stress-induced depression model of rats[1]
- to explore its effects on tau protein phosphorylation and to study its neuroprotective mechanism[2]
- to study its effects on intracellular calcium ([Ca2+]i) signaling in peripheral neurons of rat dorsal root ganglion (DRG) neurons[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable