A0731
Anti-Atg5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ASP, Anti-Apg5, Anti-Apg5L, Anti-Apoptosis-specific protein, Anti-Autophagy protein 5-like
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen ~56 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse liver or human U87 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable