96647
Firoin from Rhodothermus marinus
~80% (TLC)
Synonyme(s) :
(2R)-O2-(β-D-mannopyranosyl)glyceric acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
~80% (TLC)
Forme
crystals
Impuretés
~10% potassium chloride
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CO)C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O9/c10-1-3-5(12)6(13)7(14)9(17-3)18-4(2-11)8(15)16/h3-7,9-14H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,6+,7+,9+/m1/s1
Clé InChI
DDXCFDOPXBPUJC-MTXRGOKVSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable