Principaux documents
93348
Sigma-Aldrich
Trizma® phosphate monobasic
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Mono(tris[hydroxymethyl]aminomethane) phosphate, Mono-Tris phosphate, Tris phosphate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane phosphate
250 G
321,00 €
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
321,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
crystalline powder
Pf
170-174 °C
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.H3O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-5(2,3)4/h6-8H,1-3,5H2;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Laura Medina-Puche et al.
Plant physiology, 168(2), 598-614 (2015-05-02)
Eugenol is a volatile phenylpropanoid that contributes to flower and ripe fruit scent. In ripe strawberry (Fragaria × ananassa) fruit receptacles, eugenol is biosynthesized by eugenol synthase (FaEGS2). However, the transcriptional regulation of this process is still unknown. We have
Venkatasubbaiah A Venkatesha et al.
Molecular cancer, 13, 259-259 (2014-12-04)
Lung cancer is the major cause of cancer-related deaths and many cases of Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC), a common type of lung cancer, have frequent genetic/oncogenic activation of EGFR, KRAS, PIK3CA, BRAF, and others that drive tumor growth.