93042
Phalloidin–Atto 590
suitable for fluorescence, ≥90%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90%
Forme
solid
Poids mol.
Mw 1473 g/mol
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Fluorescence
λex 594 nm; λem 624 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
find more information here
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable