Principaux documents
92293
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 40,000
Synonyme(s) :
Blue Dextran 40, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 40,000
Ampleur du marquage
0.01-0.08 mmol/g loading
Perte
≤10% loss on drying
Température de stockage
−20°C
Description générale
A fluorescent derivative of a dextran fraction with an average molecular weight of approximately 40000. It is supplied as a blue powder which is slowly soluble in water.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable