Principaux documents
88901
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 6 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
5 ML
697,00 €
697,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
697,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
697,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
aqueous suspension
Concentration
2.5% (solids)
Couverture de surface
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Taille des particules
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
Fluorescence
λex 490 nm; λem 525
Remarque sur l'analyse
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..