86510
Testosterone acetate
purum, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
17β-hydroxy-4-androstène-3-one 17-acétate, 4-androstène-17β-ol-3-one 17-acétate, Dépostéron
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D +88±2°, c = 1% in ethanol
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
139-141 °C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
Application
Actions biochimiques/physiologiques