82934
7-Hydroxycitronellal
Odorant used in allergy studies
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, Citronellal hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Densité
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H]C(CC(C)CCCC(O)(C)C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- contact sensitization studies to identify allergens present in cosmetic preparations
- elucidation of molecular pathways related to allergic reactions
- analytical standard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter