82452
Proteinase K, immobilized on Eupergit® C from Tritirachium album
powder (granular), ≥1500 U/g
Synonyme(s) :
Endopeptidase K, immobilized on Eupergit® C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
fungus (Tritirachium album)
Forme
powder (granular)
Activité spécifique
≥1500 U/g
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves