Principaux documents
80526
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride
pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 36/Kit-No 82009
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nom du produit
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution,
Forme
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.02 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves