Merck
Passer à
76532
Geranyl pyrophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol trihydrogen pyrophosphate lithium salt, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl pyrophosphate lithium salt, GPP-Li
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
630,00 €
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 800,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20O7P2 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.21 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1915690
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite in monoterpenoid biosynthesis, substrate for monoterpene synthases.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
569011953312436
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geranyl pyrophosphate lithium salt
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Annie P-C Chen et al.
The Biochemical journal, 386(Pt 1), 169-176 (2004-09-28)
UPPS (undecaprenyl pyrophosphate synthase) catalyses consecutive condensation reactions of FPP (farnesyl pyrophosphate) with eight isopentenyl pyrophosphates to generate C55 UPP, which serves as a lipid carrier for bacterial peptidoglycan biosynthesis. We reported the co-crystal structure of Escherichia coli UPPS in
Giuseppe Tringali et al.
Neuroscience letters, 354(2), 107-110 (2003-12-31)
Statins were recently shown to possess anti-inflammatory activities, which might be responsible for their favourable effects in cardiovascular or CNS disorders independently from the inhibition of hydroxy-methyl-glutaryl CoA reductase. Here we investigated the effects of the statins lovastatin and mevastatin
Fu-Lien Hsieh et al.
Journal of molecular biology, 404(5), 859-873 (2010-10-23)
Isoprenoids, most of them synthesized by prenyltransferases (PTSs), are a class of important biologically active compounds with diverse functions. The mint geranyl pyrophosphate synthase (GPPS) is a heterotetramer composed of two LSU·SSU (large/small subunit) dimers. In addition to C(10)-GPP, the
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
76532-10MG04061832405186
76532-50MG04061832405193