75568
Ammonium phosphate monobasic solution
BioUltra, 2.5 M in H2O
Synonyme(s) :
Ammonium dihydrogen phosphate solution
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Concentration
2.5 M in H2O
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
3.5-5 (25 °C, 2.5 M in H2O)
Solubilité
H2O: 2.5 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.144 g/mL at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
2.5 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.045
λ: 280 nm Amax: 0.040
Chaîne SMILES
[NH4+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves