68530
Pinobanksin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxyflavanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1
Clé InChI
SUYJZKRQHBQNCA-LSDHHAIUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable