64958
2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,4-Diphenyl-2-methoxy-3(2H)-furanone, MDPF
224,00 €
About This Item
224,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fluorescence
λex 384 nm; λem 472 nm in acetonitrile (after derivatization with hexylamine)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1(OC=C(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O3/c1-19-17(14-10-6-3-7-11-14)16(18)15(12-20-17)13-8-4-2-5-9-13/h2-12H,1H3
Clé InChI
BLWINLJDTOJSRU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable