63189
Acide maléique
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Acide cis-butanedioïque, Acide toxylique
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Essai
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
Forme
fine crystals
powder
Pf
130-135 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 478.8 g/L at 20 °C
Densité
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves