Principaux documents
61431
SAFC
UV-VIS detectable IEF Marker
BioChemika, pI 6.5
Synonyme(s) :
IEF Marker, UV-VIS detectable
About This Item
Code UNSPSC :
41105336
Gamme de produits
BioChemika
Température de stockage
2-8°C
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves