56575
GenElute™-LPA
Neutral carrier for ethanol precipitation
Synonyme(s) :
linear polyacrylamide
145,00 €
About This Item
145,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Principe
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves