55021C
Solution saline équilibrée de Hank solution
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
Fabrication pharma
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Composants
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Hanks’ salts (2% CO2): yes
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable