Principaux documents
53657
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H21BrClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C17H21BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(21)22-14-11-20-13-10-9-12(18)17(19)16(13)14/h9-11,20H,2-8H2,1H3
Clé InChI
WLSCZNTXZOTUFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as substrate for lipase
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable