53264
(R)-γ-Valerolactone
≥97.5% (GC)
Synonyme(s) :
(5R)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (5R)-5-Methyloxolan-2-one, (R)-γ-Methyl-γ-butyrolactone, (R)-5-Methyl-2-oxotetrahydrofuran, (R)-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.5% (GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥96.5% (GC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
GAEKPEKOJKCEMS-SCSAIBSYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable