Merck
Passer à
52853
7α-Hydroxy-4-cholestèn-3-one
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
7α-Hydroxycholest-4-èn-3-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
363,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H44O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.64
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)=C1
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
IOIZWEJGGCZDOL-RQDYSCIWSA-N
General description
Le 7α-hydroxy-4-cholestèn-3-one (C4) est employé comme marqueur de l′activité de la cholestérol 7α-hydroxylase. Il joue un rôle important dans le métabolisme des acides biliaires.
Application
Le C4 peut être utilisé comme étalon de référence pour le dosage de C4 dans :
  • le sérum humain par chromatographie liquide ultra-haute performance-spectrométrie de masse en tandem (UHPLC-MS/MS) avec ionisation par électronébulisation (ESI) ainsi que par LC-MS.
  • le plasma de rats et de singes par LC-ESI-MS/MS en mode de détection MRM (multiple reaction monitoring).
  • le plasma de sang périphérique par extraction en phase solide (SPE) et HPLC.
Biochem/physiol Actions
Le 7a-hydroxycholestène-3-one, un métabolite dans la synthèse des acides biliaires, est dérivé du 7a-hydroxycholestérol et peut être métabolisé en 7a,12a,-dihydroxycholest-4-èn-3-one. L′analyse du 7a-hydroxycholestène-3-one (HCO) peut servir de nouvelle méthode, à la fois simple et sensible, pour détecter la malabsorption des acides biliaires chez les patients atteints de diarrhée chronique d′origine inconnue.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C8128P201694145
format
neat
format
-
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
clinical testing
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c