Documents
44614
Sigma-Aldrich
Durcupan ACM
single component D
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Contient
plasticizer
Application
Embedding material for electron microscopy on the basis of Araldite.®
Informations légales
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Durcupan is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
367.7 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
186.5 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Noemi Holderith et al.
Cell reports, 32(4), 107968-107968 (2020-07-30)
Elucidating the molecular mechanisms underlying the functional diversity of synapses requires a high-resolution, sensitive, diffusion-free, quantitative localization method that allows the determination of many proteins in functionally characterized individual synapses. Array tomography permits the quantitative analysis of single synapses but