42603
Lignin Peroxidase
powder, slightly beige, >0.1 U/mg
Synonyme(s) :
LiP, Ligninase, Peroxidase, lignin
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
>0.1 U/mg
Couleur
slightly beige
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable