42519
D-Tagatose 1,6-diphosphate lithium salt
≥90.0% (TLC)
Synonyme(s) :
TBP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0% (TLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)C(O)(COP(O)(O)=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C6H14O12P2.Li/c7-4-3(1-16-19(10,11)12)18-6(9,5(4)8)2-17-20(13,14)15;/h3-5,7-9H,1-2H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/t3-,4?,5-,6?;/m1./s1
Clé InChI
GQNKMQYFKBYXBK-WTCPDFSZSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable