42418
D-Lactaldehyde solution
≥95.0% (TLC), liquid
Synonyme(s) :
(2R)-2-Hydroxypropanal solution, (R)-2-Hydroxypropionaldehyde solution
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Lactaldehyde solution, 1 M in H2O
Pureté
≥95.0% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
Concentration
1 M in H2O
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m1/s1
Clé InChI
BSABBBMNWQWLLU-GSVOUGTGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable