41087
Fluorescent Red Mega 480
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Fluorescence
λex 526 nm; λem 640 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(\C=C\c3ccc(c[n+]3CCCCCC(O)=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C26H30N2O7S/c1-3-27(4-2)22-12-9-19-16-20(26(31)35-24(19)17-22)10-11-21-13-14-23(36(32,33)34)18-28(21)15-7-5-6-8-25(29)30/h9-14,16-18H,3-8,15H2,1-2H3,(H-,29,30,32,33,34)
Clé InChI
XWKHECGJHWMWTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable