3951
Periodic Acid Solution
1 g/dL in deionized water
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
expiry date on label
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
1 g/dL in deionized water
pH
1.77
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clé InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter