Principaux documents
39369
Sigma-Aldrich
Azide MegaStokes dye 805
for click labeling
Synonyme(s) :
1-(3-Azidopropyl)-4-[(1E)-2-[6-(diethylamino)-2-benzofuranyl]ethenyl]quinolinium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H28F6N5OP
Poids moléculaire :
571.50
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fluorescence
λex 602 nm; λem 805 nm±10 nm in DMSO
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C1=CC=C2C(OC(/C=C/C3=CC=[N+](CCCN=[N+]=[N-])C4=C3C=CC=C4)=C2)=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C26H28N5O.F6P/c1-3-30(4-2)22-12-10-21-18-23(32-26(21)19-22)13-11-20-14-17-31(16-7-15-28-29-27)25-9-6-5-8-24(20)25;1-7(2,3,4,5)6/h5-6,8-14,17-19H,3-4,7,15-16H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
OTSNEEDVAQPEPS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable