337M-8
TAG-72 (B72.3) Mouse Monoclonal Antibody
128,00 €
About This Item
128,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B72.3, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (337M-84)
vial of 0.5 mL concentrate (337M-85)
bottle of 1.0 mL predilute (337M-87)
vial of 1.0 mL concentrate (337M-86)
bottle of 7.0 mL predilute (337M-88)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG1κ
Contrôle
lung adenocarcinoma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires