27042
Chondroitin 4-sulfate sodium salt from bovine trachea
mixture of isomers, main component: chondroitin 4-sulfate
Synonyme(s) :
CSA, Chondroitin sulfate A sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine trachea
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −25±5°, c = 1% in H2O
Impuretés
≤10% water
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly turbid, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(/c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable