C3788
Chondroitin sulfate B sodium salt
from Porcine intestinal mucosa, ≥90%, lyophilized powder
Synonyme(s) :
β-Heparin, Dermatan sulfate sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine intestinal mucosa
Pureté
≥90%
Forme
lyophilized powder
Impuretés
≤20% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Na: 7.0-11.5%
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Attention
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.