259A-1
Glucagon Rabbit Polyclonal Antibody
125,00 €
About This Item
125,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
Ig fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (259A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (259A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (259A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (259A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (259A-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Contrôle
pancreas
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... GCG(2641)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires