22680
Quinoline Yellow
for microscopy (Hist.), mixture of mono- and disulfonic acid sodium salt
Synonyme(s) :
Acid Yellow 3
90,50 €
About This Item
90,50 €
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (Hist.)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 0.1 g/10 mL
εmax
≥350 at 283-293 nm in water
≥450 at 407-417 nm in water
Adéquation
suitable for microscopy
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2nc(ccc2cc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C3C(=O)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable