Principaux documents
19773
Sigma-Aldrich
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride
≥96% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.70
Beilstein:
5992298
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.28
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, ≥96% (TLC)
Essai
≥96% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
CRNNIVHOUZQLSF-FJXQXJEOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Metabolite found in various sources, like human urine[1], Salmonella typhimurium flagella[2],and amoeba actin[3].
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Epsilon-N-dimethyllysine in amoeba actin.
R R Weihing et al.
Nature, 227(5264), 1263-1264 (1970-09-19)
Isolation and identification of N-G,N-G- and N-G,N'-G-dimethyl-arginine, N-epsilon-mono-, di-, and trimethyllysine, and glucosylgalactosyl- and galactosyl-delta-hydroxylysine from human urine.
Y Kakimoto et al.
The Journal of biological chemistry, 245(21), 5751-5758 (1970-11-10)
Identification of episilon-N-methyllysine in Spirillum serpens flagella and of episilon-N-dimethyllysine in Salmonella typhimurium flagella.
A N Glazer et al.
Biochimica et biophysica acta, 188(1), 164-165 (1969-08-12)