19534
Q-Dextran
average mol wt 4,000
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average mol wt 4,000
Composition
nitrogen content, 1.5-2.5%
Perte
≤10% loss on drying
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.