Merck
Passer à
181B
Lymphocyte α-Naphthyl Butyrate Esterase Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 pkg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
173,00 €
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
346,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
173,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Demonstration of lymphocyte staining patterns may indicate specific stages of maturation arrest associated with certain lymphoproliferative disorders.
This kit is intended for demonstration of nonspecific esterase in a subset of lymphocytes for determining maturation arrest. Kits 90A1 or 91A are intended for monocyte identification.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
91A90A1916
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500, 600
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • α-Naphthyl Butyrate Solution (1801) 50 mL
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • Methylene Blue Solution (1808) 50 mL
  • Pararosaniline Solution (1804) 15 mL
  • Phosphate Buffer (1805) 1 mL/vial
  • Sodium Nitrite (kit only) 10 tablets
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
98.1 °F
flash_point_c
36.7 °C
wgk
WGK 3