14513
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrasodium salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2-Bis (2-aminophenoxy) ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrasodium salt, BAPTA-Na4, Tetrasodium 1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤12.5% water
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
Fluorescence
λex 254 nm; λem 363 nm in H2O
λex 274 nm; λem 363 nm (with calcium)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
Clé InChI
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.