137271
MES hydrate
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique hydrate, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
5.5-6.7
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa
6.1
6.1
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
5, 25, 50 kg in poly drum
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable