12830
1-Phenyl-1,3-butanedione
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Benzoylacetone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
54-56 °C (lit.)
54-56 °C
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable