12436
Neryl pyrophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl pyrophosphate lithium salt, Neryl diphosphate lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable