Principaux documents
12097
Sigma-Aldrich
Benzethonium hydroxide solution
suitable for tissue culture, ~1.0 M in methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H43NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.64
Beilstein:
3915309
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Concentration
~1.0 M in methanol
Technique(s)
tissue culture: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Benzethonium hydroxide has been used in a study to evaluate the kinetics of (14)carbon dioxide ((14)CO(2)) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for (14) carbon urea breath test.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Chander M Pathak et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(10), 1603-1607 (2008-05-01)
Previous studies have shown that while performing the (14)C-urea breath test ((14)C-UBT) for the detection of Helicobacter pylori (H. pylori), there is possibility of false-positive results due to the other urease producing bacteria present in oropharynx, if breath samples are