Principaux documents
531421
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Synonyme(s) :
Trimethylsilyl (fluorosulfonyl)difluoroacetate
25 G
175,00 €
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
175,00 €
About This Item
Formule linéaire :
FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.367 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C5H9F3O4SSi/c1-14(2,3)12-4(9)5(6,7)13(8,10)11/h1-3H3
Clé InChI
XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fluoroalkylation agent
Reactant for:
  • Preparation of difluorocyclopropenes
  • Preparation of difluorocarbene reagents
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What is the maximum purity of TMSFS
    1 answer
    1. The minimum purity of this material is 90% as determined by GC. A review of recent lots shows a range of 92.2 - 97.1%.