Principaux documents
11130
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
15% PEG 6000 – Tris pH 8; 100 mM
Synonyme(s) :
Crystallization solution 27/Kit-No 02528
100 ML
187,00 €
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
187,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161900
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.25
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
PEG 6000 15% – Tris pH 8; 100 mM solution,
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.03 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves