Documents
11012009
ESO26
Synonyme(s) :
ESO-26 Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique
human esophagus
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Large spherical clumps of cells loosely adherent to the plastic
Produits
P53 mutation c.742C>T
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Adenocarcinoma of the gastroesophageal junction
Description de la lignée cellulaire
ESO26 was established from a primary tumour located in the gastroesophageal junction and distal oesophagus of a 56 year-old Caucasian male in 2000 involving lymph nodes and distant metastases. ESO26 was found to be tumourigenic in female NMRI nude mice or NOD-SCID mice.
Profil d'ADN
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 9,10
D13S317: 9,11
D16S539: 9
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 9
TPOX: 7,9
vWA: 14,18
Milieu de culture
RPMI-1640 + 2 mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 2-9 x 105 cells/cm3. Cells are loosely adherent and can be dislodged by gentle tapping or use of 0.02% EDTA solution. 5% CO2; 37 °C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable