Principaux documents
100-05N
Sigma-Aldrich
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells: CADMEC/HMVEC, neonatal
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Le produit 100-05N n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Source biologique
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46
Morphologie
Endothelial
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
CADMEC/HMVEC provide an excellent model system to study many aspects of endothelial function and disease, especially those related to the microvasculature and capillary systems. HMVEC/CADMEC have been shown to express vWF, CD36 and CD31, are able to uptake DiI-Ac-LDL and are positive for functional activity by cytokine-stimulated leukocyte adherence.
Select HMVEC lots have been additionally tested to demonstrate stimulation-dependent angiogenesis and key endothelial cell signaling pathways (phosphorylation of VEGFR, Akt, MAPK, and expression of Tie2, eNOS, Axl and Etk/Bmx).
Origine de la lignée cellulaire
Skin
Application
Endothelial vessel function, cell signaling, angiogenesis
Composants
Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Notes préparatoires
  • 2nd passage, >500,000 cells in Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 16 doublings
Procédure de repiquage
Please refer to the CADMEC/HMVEC Culture Protocol.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable