Merck
Passer à
08657
7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid monopotassium salt monohydrate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
2-Naphthylamine-6,8-disulfonic acid monopotassium salt, mono-Potassium 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonate monohydrate, AGA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8KNO6S2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4835047
Pour en savoir plus sur le produit 08657, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (T)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.[K+].Nc1ccc2cc(cc(c2c1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO6S2.K.H2O/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SHURQDDWGCOLFA-UHFFFAOYSA-M
Application
To label carbohydrates, this fluorescent reagent reacts with the reducing termini of oligosaccharids to form a Schiffs base, which can then be stabilized by reducing it with sodium cyanoborohydride.
Other Notes
Fluorescent label for carbohydrates[1]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
70862A15401860077
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
≥98%
assay
99%
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe