Principaux documents
04260
Sigma-Aldrich
N-éthylmaléimide
purum p.a., ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
NEM
5 G
87,60 €
25 G
278,00 €
87,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
87,60 €
25 G
278,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Beilstein:
112448
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
87,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
purum p.a.
Essai
≥99.0% (HPLC)
Résidus de calcination
≤0.05%
pb
210 °C (lit.)
Pf
43-46 °C (lit.)
43-46 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN1C(=O)C=CC1=O
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
Réactif pour la modification covalente des résidus cystéine dans les protéines.
N-Ethylmaleimide has been used to measure low molecular weight thiols bound to plasma proteins.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Agent alkylant sulfhydryle qui inactive l'isocitrate déshydrogénase dépendante du NADP et de nombreuses endonucléases.
Augmente les courants des canaux M natifs dans les neurones sympathiques et agit comme un ouvreur pour les canaux KCNQ2, KCNQ4 et KCNQ5.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Plasma protein thiolation index (PTI) as a biomarker of thiol-specific oxidative stress in haemodialyzed patients.
Colombo G, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 89, 443-451 (2015)
Koichi Tan-No et al.
International review of neurobiology, 85, 191-205 (2009-07-18)
Dynorphins, the endogenous opioid peptides derived from prodynorphin may participate not only in the inhibition, but also in facilitation of spinal nociceptive transmission. However, the mechanism of pronociceptive dynorphin actions, and the comparative potential of prodynorphin processing products to induce
Ryan R Falsey et al.
Nature chemical biology, 2(1), 33-38 (2006-01-13)
The actin cytoskeleton supports diverse cellular processes such as endocytosis, oriented growth, adhesion and migration. The dynamic nature of the cytoskeleton, however, has made it difficult to define the roles of the many accessory molecules that modulate actin organization, especially
Dar'ya S Redka et al.
Biochemistry, 52(42), 7405-7427 (2013-09-21)
Muscarinic and other G protein-coupled receptors exhibit an agonist-specific heterogeneity that tracks efficacy and commonly is attributed to an effect of the G protein on an otherwise homogeneous population of sites. To examine this notion, M2 muscarinic receptors were purified
Tatsuki Kurokawa et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(1 Pt B), 382-387 (2013-10-22)
Hv1 (also named, voltage-sensor only protein, VSOP) lacks an authentic pore domain, and its voltage sensor domain plays both roles in voltage sensing and proton permeation. The activities of a proton channel are intrinsic to protomers of Hv1, while Hv1